Drukuj
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-5-isopropoxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-isopropoxyphenyl)boronic acid
PC1609-1G PC1609-5G PC1609-25G
APOSPC1609-1GEA 458 PLN
APOSPC1609-1G APOSPC1609-5G APOSPC1609-25G
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid
Formuła: C₉H₁₂BFO₃
MW: 197.999 g/mol
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363781
Numer CAS: 1195945-65-3