Drukuj
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1583E-5G PC1583E-1G
APOSPC1583E-5GEA 365 PLN
APOSPC1583E-5G APOSPC1583E-1G
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one
Formuła: C₄H₄BrF₃O
Temp. Wrzenia: 93 °C (748 mm Hg)
Gęstość: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236599
Numer CAS: 382-01-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III