Drukuj
2-Fluorophenylacetyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1581-25G PC1581-5G
APOSPC1581-25GEA 1370 PLN
APOSPC1581-25G APOSPC1581-5G
2-Fluorophenylacetyl chloride
2-Fluorophenylacetyl chloride
Formuła: C₈H₆ClFO
Temp. Wrzenia: 203…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840709
Numer CAS: 451-81-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II