Drukuj
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromotetrafluoropropinoyl bromide, 2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropanoyl bromide
PC1567N-10G PC1567N-5G
APOSPC1567N-10GEA 1750 PLN
APOSPC1567N-10G APOSPC1567N-5G
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide
Formuła: C₃Br₂F₄O
Temp. Wrzenia: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153722
Numer CAS: 41874-81-1
Jednostka: 1760
ADR: 8,III