Drukuj
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1487-1G PC1487-250MG
APOSPC1487-1GEA 1460 PLN
APOSPC1487-1G APOSPC1487-250MG
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
Formuła: C₅H₈BrF₃
Temp. Wrzenia: 115…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190632
Numer CAS: 203302-90-3