Drukuj
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC14291-100G PC14291-25G PC14291-50G
APOSPC14291-100GEA 923 PLN
APOSPC14291-100G APOSPC14291-25G APOSPC14291-50G
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
Formuła: C₆H₄Cl₂FN
Temp. topnienia: 53…56 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039241
Numer CAS: 886762-39-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III