Drukuj
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[(Piperazin-1-yl)methyl]-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC1411-1G PC1411-25G PC1411-5G
APOSPC1411-1GEA 551 PLN
APOSPC1411-1G APOSPC1411-25G APOSPC1411-5G
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formuła: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Temp. Wrzenia: 78…80 °C (0,02 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368743
Numer CAS: 886762-54-5