Drukuj
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1393-1G PC1393-250MG PC1393-5G
APOSPC1393-1GEA 1160 PLN
APOSPC1393-1G APOSPC1393-250MG APOSPC1393-5G
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 99+%
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formuła: C₆H₃F₄N
Temp. Wrzenia: 130…131 °C
Gęstość: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012345
Numer CAS: 16297-14-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III