Drukuj
Tetrafluorosuccinimide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3,4,4-Tetrafluoropyrrolidine-2,5-dione
PC1323-250MG PC1323-1G
APOSPC1323-250MGEA 574 PLN
APOSPC1323-250MG APOSPC1323-1G
Tetrafluorosuccinimide
Tetrafluorosuccinimide
Formuła: C₄HF₄NO₂
MW: 171.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 176 °C
Temp. topnienia: 66…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784309
Numer CAS: 377-33-3
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III