Drukuj
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1275-1G PC1275-5G
APOSPC1275-1GEA 696 PLN
APOSPC1275-1G APOSPC1275-5G
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formuła: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Temp. topnienia: 140…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458007
Numer CAS: 887267-30-3