Drukuj
Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1266-5G PC1266-25G
APOSPC1266-5GEA 474 PLN
APOSPC1266-5G APOSPC1266-25G
Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Butyl 2,2-difluoroacetate
Formuła: C₆H₁₀F₂O₂
Temp. Wrzenia: 137 °C
Gęstość: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094108
Numer CAS: 368-35-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III