Drukuj
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC1249-1G PC1249-50MG PC1249-5G
APOSPC1249-1GEA 1300 PLN
APOSPC1249-1G APOSPC1249-50MG APOSPC1249-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Formuła: C₉H₁₀F₃NO
Temp. Wrzenia: 69,7…70.1 °C (6.1 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784301
Numer CAS: 123195-23-3