Drukuj
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1227K-5G PC1227K-1G
APOSPC1227K-5GEA 3310 PLN
APOSPC1227K-5G APOSPC1227K-1G
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene
Formuła: C₁₂H₄F₁₄
Temp. topnienia: 61…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041486
Numer CAS: 51114-12-6