Drukuj
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2-difluoroethoxy)-1,3,5-triazatriphosphinine
PC1165-1G PC1165-250MG
APOSPC1165-1GEA 3270 PLN
APOSPC1165-1G APOSPC1165-250MG
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
Formuła: C₁₂H₁₈F₁₂N₃O₆P₃
Temp. topnienia: 41…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784333
Numer CAS: 186817-57-2