Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Ethynyl-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 4-Ethynyl-α,α,α,2-tetrafluoroanisole
PC1161-5G PC1161-1G
APOSPC1161-5GEA 870 PLN
APOSPC1161-5G APOSPC1161-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formuła: C₉H₄F₄O
MW: 204.121 g/mol
Gęstość: 1.279 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08458006
Numer CAS: 912617-68-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III