Drukuj
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1133-1G PC1133-250MG
APOSPC1133-1GEA 145 PLN
APOSPC1133-1G APOSPC1133-250MG
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₄F₂O₃
Temp. Wrzenia: 110 °C (19 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08275286
Numer CAS: 749230-32-8