Drukuj
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-{[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]methyl}piperazine
PC11280-1G PC11280-25G PC11280-5G
APOSPC11280-1GEA 255 PLN
APOSPC11280-1G APOSPC11280-25G APOSPC11280-5G
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formuła: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Temp. Wrzenia: 82 °C (0,03 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368740
Numer CAS: 868054-25-5