Drukuj
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC11156-1G PC11156-250MG PC11156-5G
APOSPC11156-1GEA 870 PLN
APOSPC11156-1G APOSPC11156-250MG APOSPC11156-5G
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formuła: C₉H₇FO
MW: 150.15 g/mol
Temp. topnienia: 32…33 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039232
Numer CAS: 80151-28-6