Drukuj
3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3-Fluorophenyl)-3-hydroxyprop-1-yne
PC11155-1G PC11155-250MG PC11155-5G
APOSPC11155-1GEA 348 PLN
APOSPC11155-1G APOSPC11155-250MG APOSPC11155-5G
3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(3-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formuła: C₉H₇FO
MW: 150.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039231
Numer CAS: 197239-54-6