Drukuj
Tris(ethyl)amine pentahydrofluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC11105-25G PC11105-5G
APOSPC11105-25GEA 696 PLN
APOSPC11105-25G APOSPC11105-5G
Tris(ethyl)amine pentahydrofluoride
Tris(ethyl)amine pentahydrofluoride
Formuła: (FH)₅·(C₂H₅)₃N
MW: 201.222 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797182
Numer CAS: 94527-74-9
Jednostka: 2927
ADR: 6.1+8 I