Drukuj
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC110019-1G PC110019-250MG
APOSPC110019-1GEA 1910 PLN
APOSPC110019-1G APOSPC110019-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28505050
Numer CAS: 1245457-01-5