Drukuj
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC110010-1G PC110010-250MG
APOSPC110010-1GEA 1410 PLN
APOSPC110010-1G APOSPC110010-250MG
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₀H₄ClF₄N
MW: 249.592 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32200322
Numer CAS: 693818-13-2