Drukuj
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-fluoro-2-(trifluoroMethyl)-4-pyridinecarboxylate, Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC10854-1G PC10854-250MG
APOSPC10854-1GEA 3120 PLN
APOSPC10854-1G APOSPC10854-250MG
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formuła: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223.124 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28799126
Numer CAS: 1803834-94-7