Drukuj
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1082-1G PC1082-5G PC1082-25G
APOSPC1082-1GEA 537 PLN
APOSPC1082-1G APOSPC1082-5G APOSPC1082-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.015 g/mol
Temp. topnienia: 77…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368726
Numer CAS: 403646-48-0