Drukuj
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Methylthiomethyl)-6-(trifluoromethyl)aniline
PC1079F-1G PC1079F-5G
APOSPC1079F-1GEA 464 PLN
APOSPC1079F-1G APOSPC1079F-5G
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride 96%
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride
Formuła: C₉H₁₀F₃NS
Temp. Wrzenia: 71…73 °C (6 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052842
Numer CAS: 88301-96-6