Drukuj
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3-fluorobutyric acid
PC1076D-100MG PC1076D-500MG
APOSPC1076D-100MGEA 986 PLN
APOSPC1076D-100MG APOSPC1076D-500MG
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
2-Amino-3-fluorobutanoic acid
Formuła: C₄H₈FNO₂
MW: 121.11 g/mol
Temp. topnienia: 186…187 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077450
Numer CAS: 50885-01-3