Drukuj
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10739-1G PC10739-250MG PC10739-5G
APOSPC10739-1GEA 1310 PLN
APOSPC10739-1G APOSPC10739-250MG APOSPC10739-5G
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₂F₅IO
MW: 323.987 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32066739
Numer CAS: 2366994-14-9