Drukuj
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10738-1G PC10738-250MG PC10738-5G
APOSPC10738-1GEA 290 PLN
APOSPC10738-1G APOSPC10738-250MG APOSPC10738-5G
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₂BrF₅O
MW: 276.986 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28738359
Numer CAS: 1807078-27-8