Drukuj
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10736-1G PC10736-250MG PC10736-5G
APOSPC10736-1GEA 276 PLN
APOSPC10736-1G APOSPC10736-250MG APOSPC10736-5G
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formuła: C₉H₄BrF₇O
MW: 341.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32066741
Numer CAS: 1917307-13-1