Drukuj
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10729-1G PC10729-250MG
APOSPC10729-1GEA 3270 PLN
APOSPC10729-1G APOSPC10729-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Formuła: C₆H₂BrFINO₂
MW: 345.892 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28739556
Numer CAS: 1807173-41-6