Drukuj
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-{[2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-yl]thio}ethylamine
PC1070V-1G PC1070V-10G
APOSPC1070V-1GEA 197 PLN
APOSPC1070V-1G APOSPC1070V-10G
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formuła: C₁₂H₁₁F₃N₂S
MW: 272.289 g/mol
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174223
Numer CAS: 175203-50-6
Jednostka: 3259
ADR: 8 III