Drukuj
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)pyrazine
PC10701-1G PC10701-5G
APOSPC10701-1GEA 992 PLN
APOSPC10701-1G APOSPC10701-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Formuła: C₁₁H₆ClFN₄
Temp. topnienia: 284…287 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16606068
Numer CAS: 1257535-23-1