Drukuj
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Diaminophenyl trifluoromethyl sulphone, 1,2-Diamino-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
PC10662-1G PC10662-250MG PC10662-5G
APOSPC10662-1GEA 1050 PLN
APOSPC10662-1G APOSPC10662-250MG APOSPC10662-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine
Formuła: C₇H₇F₃N₂O₂S
Temp. topnienia: 109…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00491700
Numer CAS: 2355-16-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III