Drukuj
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Benzimidazol-5-yl trifluoromethyl sulphone
PC10660-1G PC10660-250MG
APOSPC10660-1GEA 975 PLN
APOSPC10660-1G APOSPC10660-250MG
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole
Formuła: C₈H₅F₃N₂O₂S
MW: 250.198 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22628760
Numer CAS: 1417341-55-9