Drukuj
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: α,α-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol, 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-ol
PC10607-1G PC10607-5G
APOSPC10607-1GEA 2010 PLN
APOSPC10607-1G APOSPC10607-5G
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol 95%
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)phenol
Formuła: C₉H₆F₆O₂
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01050148
Numer CAS: 836-79-3