Drukuj
3,5-Difluorophenylthiourea
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(3,5-Difluorophenyl)thiourea, 1,3-Difluoro-5-thioureidobenzene
PC10576-1G PC10576-5G
APOSPC10576-1GEA 522 PLN
APOSPC10576-1G APOSPC10576-5G
3,5-Difluorophenylthiourea
3,5-Difluorophenylthiourea
Formuła: C₇H₆F₂N₂S
MW: 188.198 g/mol
Temp. topnienia: 146…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368707
Numer CAS: 791594-33-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III