Drukuj
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Benzoyl-3-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 2-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]-5-bromobenzotrifluoride
PC10458-1G PC10458-5G
APOSPC10458-1GEA 261 PLN
APOSPC10458-1G APOSPC10458-5G
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formuła: C₁₅H₁₀BrF₃N₂OS
MW: 403.217 g/mol
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368704
Numer CAS: 887266-94-6