Drukuj
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Benzoyl-3-(2,5-difluorophenyl)thiourea, N-((2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl)benzamide
PC10451-25G PC10451-5G
APOSPC10451-25GEA 1390 PLN
APOSPC10451-25G APOSPC10451-5G
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formuła: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
MW: 292.304 g/mol
Temp. topnienia: 166…168.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368703
Numer CAS: 887266-93-5