Drukuj
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Benzoyl-3-(2,4-difluorophenyl)thiourea
PC10450-25G PC10450-5G
APOSPC10450-25GEA 3720 PLN
APOSPC10450-25G APOSPC10450-5G
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formuła: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
MW: 292.304 g/mol
Temp. topnienia: 117…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368702
Numer CAS: 887266-92-4