Drukuj
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC10441-25G PC10441-5G
APOSPC10441-25GEA 464 PLN
APOSPC10441-25G APOSPC10441-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃BrClFO
Temp. Wrzenia: 100…112 °C (11 mm Hg)
Temp. topnienia: 43…45 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972690
Numer CAS: 672-75-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,III