Drukuj
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% in aqueous solution
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10403-1KG PC10403-250G PC10403-25G
APOSPC10403-1KGEA 2220 PLN
APOSPC10403-1KG APOSPC10403-250G APOSPC10403-25G
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% in aqueous solution
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate
Formuła: CHF₃O₂S·(C₂H₅)₂NH
Temp. Wrzenia: 98 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01940771
Numer CAS: 60933-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 262-529-5