Drukuj
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC10401-1G PC10401-5G PC10401-10G
APOSPC10401-1GEA 116 PLN
APOSPC10401-1G APOSPC10401-5G APOSPC10401-10G
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formuła: C₆H₄BrFN₂O₂
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368682
Numer CAS: 886762-75-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III