Drukuj
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyridine, 4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol, 2-Sulphanyl-α,α,α-trifluoro-4-picoline
PC103684-1G PC103684-250MG
APOSPC103684-1GEA 1500 PLN
APOSPC103684-1G APOSPC103684-250MG
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄F₃NS
MW: 179.163 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09881227
Numer CAS: 121307-79-7