Drukuj
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC10329-1G PC10329-5G
APOSPC10329-1GEA 1220 PLN
APOSPC10329-1G APOSPC10329-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃BrClFO₂S
Temp. topnienia: 29…30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368673
Numer CAS: 886762-59-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III