Drukuj
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloroallyl fluoride, 2-Chloroprop-2-en-1-yl fluoride
PC1025-1G PC1025-5G
APOSPC1025-1GEA 760 PLN
APOSPC1025-1G APOSPC1025-5G
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene
Formuła: C₃H₄ClF
MW: 94.515 g/mol
Temp. Wrzenia: 43…44 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784208
Numer CAS: 32804-07-2
Jednostka: 1993
ADR: 3 III