Drukuj
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1024-1G PC1024-5G
APOSPC1024-1GEA 1160 PLN
APOSPC1024-1G APOSPC1024-5G
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Formuła: C₈H₅F₁₄N
Temp. Wrzenia: 138…138,5 °C (735 mm Hg)
Gęstość: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784276
Numer CAS: 356-08-1