Drukuj
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1023-1G PC1023-5G
APOSPC1023-1GEA 576 PLN
APOSPC1023-1G APOSPC1023-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride
Formuła: C₇F₁₆O₄S
MW: 484.112 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155782
Numer CAS: 27744-59-8