Drukuj
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine
PC10158-1G PC10158-5G
APOSPC10158-1GEA 377 PLN
APOSPC10158-1G APOSPC10158-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Formuła: C₁₂H₉F₃N₂O₂
MW: 270.207 g/mol
Temp. topnienia: 125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00202892
Numer CAS: 252959-76-5