Drukuj
2-Fluoropropan-1-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1014-1G PC1014-5G PC1014-250MG
APOSPC1014-1GEA 952 PLN
APOSPC1014-1G APOSPC1014-5G APOSPC1014-250MG
2-Fluoropropan-1-ol 97%
2-Fluoropropan-1-ol
Formuła: C₃H₇FO
Temp. Wrzenia: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07777178
Numer CAS: 3824-87-1
Jednostka: 1987
ADR: 3,III