Drukuj
Perfluoroheptanoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC10010-25G PC10010-5G
APOSPC10010-25GEA 0 PLN
APOSPC10010-25G APOSPC10010-5G
Perfluoroheptanoyl chloride
Perfluoroheptanoyl chloride
Formuła: C₇ClF₁₃O
Temp. Wrzenia: 106…107 °C
Gęstość: 1,728 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00156013
Numer CAS: 52447-22-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,III